Tisk…
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914405-100G OR914405-25G OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA 17490 CZK
APOSOR914405-100G APOSOR914405-25G APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012085
CAS číslo: 22041-19-6