Tisk…
2-Bromodiethylacetic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914403-25G OR914403-5G
APOSOR914403-25GEA 14290 CZK
APOSOR914403-25G APOSOR914403-5G
2-Bromodiethylacetic acid 96%
2-Bromodiethylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046512
CAS číslo: 5456-23-5