Tisk…
4-Cyanophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914390-1G OR914390-25G
APOSOR914390-1GEA 695 CZK
APOSOR914390-1G APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798066
CAS číslo: 5462-71-5