Tisk…
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914384-100G OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA 1820 CZK
APOSOR914384-100G APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₅H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143315
CAS číslo: 4427-96-7