Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914367-100G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 7910 CZK
APOSOR914367-100G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001734
CAS číslo: 529-35-1