Tisk…
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 19150 CZK
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095084
CAS číslo: 1678-53-1