Tisk…
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 744 CZK
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
3-Bromo-4-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173905
CAS číslo: 823-54-1