Tisk…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
OR914344-100G
APOSOR914344-100GEA 2570 CZK
APOSOR914344-100G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134493
CAS číslo: 5453-67-8