Tisk…
4-Pentylcyclohexanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914341-100G
APOSOR914341-100GEA 3410 CZK
APOSOR914341-100G
4-Pentylcyclohexanone 98%
4-Pentylcyclohexanone
Vzorec: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059581
CAS číslo: 61203-83-6