Tisk…
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914325-1G OR914325-5G
APOSOR914325-1GEA 0 CZK
APOSOR914325-1G APOSOR914325-5G
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈BrNO₄
Bod tání: 130…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317710
CAS číslo: 82278-73-7