Tisk…
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-1GEA 910 CZK
APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09040530
CAS číslo: 20357-21-5