5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9143-1G
OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA
2240
CZK
APOSOR9143-1G
APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00275475 CAS číslo: 18735-74-5 |