Tisk…
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 953 CZK
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664008
CAS číslo: 101774-27-0