Tisk…
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 2440 CZK
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₃
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04035587
CAS číslo: 105174-97-8