Tisk…
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 3110 CZK
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-3-picoline
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095063
CAS číslo: 374633-37-1