Tisk…
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 19310 CZK
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968939
CAS číslo: 101682-68-2