Tisk…
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914214-1G
APOSOR914214-1GEA 1820 CZK
APOSOR914214-1G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00720189
CAS číslo: 4651-94-9