Tisk…
8-Amino-2-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinolin-8-amine, 8-Aminoquinaldine
OR914209-100G OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA 12170 CZK
APOSOR914209-100G APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylquinoline 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.1998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023998
CAS číslo: 18978-78-4