Tisk…
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 14190 CZK
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042796
CAS číslo: 5617-70-9