Tisk…
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914202-5G
APOSOR914202-5GEA 1580 CZK
APOSOR914202-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669550
CAS číslo: 90221-55-9