Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 1700 CZK
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001820
CAS číslo: 4421-08-3