Tisk…
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 8010 CZK
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664199
CAS číslo: 15298-58-5