Tisk…
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914157-1G OR914157-5G
APOSOR914157-1GEA 0 CZK
APOSOR914157-1G APOSOR914157-5G
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052533
CAS číslo: 71412-22-1