Tisk…
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9141-1G OR9141-5G
APOSOR9141-1GEA 1680 CZK
APOSOR9141-1G APOSOR9141-5G
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06660785
CAS číslo: 56643-85-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III