Tisk…
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 1540 CZK
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114347
CAS číslo: 130312-01-5