Tisk…
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9140-1G OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA 10150 CZK
APOSOR9140-1G APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07801129
CAS číslo: 120107-85-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III