Tisk…
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 5060 CZK
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113693
CAS číslo: 734529-57-8