3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
OR9139-1G
OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA
4300
CZK
APOSOR9139-1G
APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Vzorec:
C₈H₈N₄ MW: 160,1759 g/mol Bod tání: 102…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271899 CAS číslo: 176032-78-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...