Tisk…
L-(+)-Pantolactone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913788-1G OR913788-5G
APOSOR913788-1GEA 1820 CZK
APOSOR913788-1G APOSOR913788-5G
L-(+)-Pantolactone 97%
L-(+)-Pantolactone
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Bod varu: 120…122 °C
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216625
CAS číslo: 5405-40-3