Tisk…
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 14190 CZK
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460918
CAS číslo: 14590-53-5