Tisk…
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913782-1G OR913782-250MG
APOSOR913782-1GEA 13460 CZK
APOSOR913782-1G APOSOR913782-250MG
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671566
CAS číslo: 70423-38-0