Tisk…
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
OR913779-5G
APOSOR913779-5GEA 2240 CZK
APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077831
CAS číslo: 15914-84-8