Tisk…
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR913588-5G
APOSOR913588-5GEA 5200 CZK
APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024537
CAS číslo: 14804-39-8