Tisk…
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913571-5G
APOSOR913571-5GEA 4860 CZK
APOSOR913571-5G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864530
CAS číslo: 6627-60-7