Tisk…
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913416-10G OR913416-25G OR913416-5G
APOSOR913416-10GEA 1450 CZK
APOSOR913416-10G APOSOR913416-25G APOSOR913416-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671528
CAS číslo: 87583-89-9