Tisk…
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 12900 CZK
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03004838
CAS číslo: 33311-29-4