Tisk…
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913301-1G OR913301-250MG
APOSOR913301-1GEA 4860 CZK
APOSOR913301-1G APOSOR913301-250MG
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166396
CAS číslo: 157763-81-0