Tisk…
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 1040 CZK
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₃
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08166304
CAS číslo: 92235-39-7