3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanone
OR913296-1G
OR913296-250MG
APOSOR913296-1GEA
3970
CZK
APOSOR913296-1G
APOSOR913296-250MG
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
3-Acetyl-6-methoxyindole
Vzorec:
C11H11NO2 MW: 189,2100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062615 CAS číslo: 99532-52-2 |