Tisk…
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913281-1G OR913281-5G
APOSOR913281-1GEA 2240 CZK
APOSOR913281-1G APOSOR913281-5G
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782089
CAS číslo: 64483-69-8