5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913275-1G
OR913275-5G
APOSOR913275-1GEA
3970
CZK
APOSOR913275-1G
APOSOR913275-5G
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781624 CAS číslo: 518987-35-4 |