Tisk…
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 3230 CZK
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07779511
CAS číslo: 88511-25-5