Tisk…
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913260-1G OR913260-250MG
APOSOR913260-1GEA 1190 CZK
APOSOR913260-1G APOSOR913260-250MG
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776618
CAS číslo: 194490-14-7