Tisk…
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913259-1G
APOSOR913259-1GEA 2900 CZK
APOSOR913259-1G
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776617
CAS číslo: 23872-36-8