4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913227-1G
OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA
2320
CZK
APOSOR913227-1G
APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Vzorec:
C₉H₇NOS MW: 177,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368615 CAS číslo: 81015-49-8 |