Tisk…
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913219-1G OR913219-250MG
APOSOR913219-1GEA 2080 CZK
APOSOR913219-1G APOSOR913219-250MG
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C11H11NO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364715
CAS číslo: 169789-47-3