Tisk…
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913214-1G OR913214-250MG
APOSOR913214-1GEA 705 CZK
APOSOR913214-1G APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07082699
CAS číslo: 40621-84-9