Tisk…
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913195-10G OR913195-25G
APOSOR913195-10GEA 5630 CZK
APOSOR913195-10G APOSOR913195-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,1879 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463497
CAS číslo: 22483-40-5