Tisk…
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 7250 CZK
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Vzorec: C₁₄H₂₅NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798959
CAS číslo: 133407-38-2