Tisk…
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913172-1G OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA 0 CZK
APOSOR913172-1G APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659506
CAS číslo: 131864-71-6